Stampa…
5-Fluorosalicylaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC5683-100G PC5683-25G PC5683-5G
APOSPC5683-100GEA 176 EUR
APOSPC5683-100G APOSPC5683-25G APOSPC5683-5G
5-Fluorosalicylaldehyde
5-Fluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
Peso molecolare: 140,11 g/mol
Punto di ebollizione: 56 °C/0,75mmHg
Punto di fusione: 82…85 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01090997
CAS Number: 347-54-6