Stampa…
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56801-1G PC56801-500MG
APOSPC56801-1GEA 551 EUR
APOSPC56801-1G APOSPC56801-500MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09996953
CAS Number: 1003712-18-2