Stampa…
3,5-Difluorothiophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5677-1G PC5677-25G PC5677-5G
APOSPC5677-1GEA 23.2 EUR
APOSPC5677-1G APOSPC5677-25G APOSPC5677-5G
3,5-Difluorothiophenol
3,5-Difluorothiophenol
Formula: C₆H₄F₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06201795
CAS Number: 99389-26-1
UN: 1993
ADR: 3,III