Stampa…
4-Bromo-2-fluorotoluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56731-100G PC56731-1KG PC56731-500G
APOSPC56731-100GEA 26.1 EUR
APOSPC56731-100G APOSPC56731-1KG APOSPC56731-500G
4-Bromo-2-fluorotoluene 95%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₆BrF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013551
CAS Number: 51436-99-8