Stampa…
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5672-25G PC5672-5G
APOSPC5672-25GEA 48.1 EUR
APOSPC5672-25G APOSPC5672-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₆FNO₃
Peso molecolare: 183,14 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C/0,8mmHg
Punto di fusione: 47…51 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115369
CAS Number: 400-93-1