Stampa…
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-Hydroxyethyl)pentafluorobenzene
PC5670-5G PC5670-1G
APOSPC5670-5GEA 20.5 EUR
APOSPC5670-5G APOSPC5670-1G
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₅F₅O
Peso molecolare: 212,12 g/mol
Punto di ebollizione: 68…70 °C/30mmHg
Punto di fusione: 32…34 °C
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004510
CAS Number: 830-50-2
EINECS: 212-597-7