Stampa…
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium tetrakis(perfluorophenyl)borate
PC56696-5G PC56696-1G
APOSPC56696-5GEA 102 EUR
APOSPC56696-5G APOSPC56696-1G
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Potassium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Formula: C₂₄BF₂₀K
Peso molecolare: 718.14 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797410
CAS Number: 89171-23-3