Stampa…
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56674-5G PC56674-1G
APOSPC56674-5GEA 263 EUR
APOSPC56674-5G APOSPC56674-1G
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₄BBrF₂O₂
Peso molecolare: 236,81 g/mol
Punto di fusione: 231…236 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411353
CAS Number: 849062-34-6