Stampa…
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
PC5666-25G PC5666-5G
APOSPC5666-25GEA 87.3 EUR
APOSPC5666-25G APOSPC5666-5G
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline 98%
3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)aniline
Formula: C₁₃H₁₁ClFNO
Peso molecolare: 251,69 g/mol
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06809822
CAS Number: 202197-26-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III