(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diphenyl(pentafluorophenyl)phosphine
Formula:
C₁₈H₁₀F₅P Peso molecolare: 352.24 g/mol Punto di fusione: 70…72 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000290 CAS Number: 5525-95-1 |