Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC5663-1G PC5663-5G
APOSPC5663-1GEA 62.6 EUR
APOSPC5663-1G APOSPC5663-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BF₃O₃
Peso molecolare: 288,0706 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863919
CAS Number: 262376-31-8