Stampa…
(Pentafluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl cyanide, 2-(Perfluorophenyl)acetonitrile, Pentafluorobenzyl cyanide, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)acetonitrile
PC5660-25G PC5660-5G
APOSPC5660-25GEA 288 EUR
APOSPC5660-25G APOSPC5660-5G
(Pentafluorophenyl)acetonitrile 98%
(Pentafluorophenyl)acetonitrile
Formula: (C₆F₅)CH₂CN
Peso molecolare: 207,1 g/mol
Punto di ebollizione: 107…111 °C/17mmHg
Densità: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013814
CAS Number: 653-30-5
EINECS: 211-498-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III