Stampa…
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Fluorophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
PC5659-25G PC5659-100G PC5659-10G
APOSPC5659-25GEA 90.2 EUR
APOSPC5659-25G APOSPC5659-100G APOSPC5659-10G
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BFO₂
Peso molecolare: 222,0637 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453665
CAS Number: 214360-58-4