Stampa…
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5655-25G PC5655-5G
APOSPC5655-25GEA 50.9 EUR
APOSPC5655-25G APOSPC5655-5G
3-Fluoro-p-anisaldehyde
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di ebollizione: 129…132 °C/11mmHg
Punto di fusione: 34…35 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003349
CAS Number: 351-54-2
EINECS: 206-514-3