Stampa…
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride, FLUOLEAD(TM)
PC5654-1G PC5654-25G PC5654-5G
APOSPC5654-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5654-1G APOSPC5654-25G APOSPC5654-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride
Safer alternative to DAST.
Formula: C₁₂H₁₇F₃S
Peso molecolare: 250.32 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C
Punto di fusione: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11858620
CAS Number: 947725-04-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1 I