Stampa…
(2-Fluorophenyl)acetonitrile 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
PC5652-100G PC5652-500G
APOSPC5652-100GEA 33.5 EUR
APOSPC5652-100G APOSPC5652-500G
(2-Fluorophenyl)acetonitrile 90%
(2-Fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₆FN
Punto di ebollizione: 235 °C
Densità: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001897
CAS Number: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III