(Pentafluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₃F₅O₂ Punto di fusione: 107…110 °C Flash Pt: 96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004316 CAS Number: 653-21-4 EINECS: 211-497-0 |