Stampa…
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5645-1LB PC5645-5LB
APOSPC5645-1LBEA 1420 EUR
APOSPC5645-1LB APOSPC5645-5LB
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Formula: (C₂ClF₃)n
Peso molecolare: 800 g/mol
Punto di fusione: –129 °C
Densità: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 9002-83-9