Stampa…
2,3,5-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5643-10G PC5643-5G PC5643-1G
APOSPC5643-10GEA 238 EUR
APOSPC5643-10G APOSPC5643-5G APOSPC5643-1G
2,3,5-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,5-Trifluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂ClF₃O
Peso molecolare: 194,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 240800-48-0
UN: 3265
ADR: 8,III