AEBSF cloridrato (4 - (2-Aminoethil) benzenesulfonil fluoruro cloridrato) 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
An irreversible serine protease inhibitor with high water solubility
- Molecular biology grade
Formula:
C₈H₁₁ClFNO₂S Punto di fusione: 182…184 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00132962 CAS Number: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8,II |