Stampa…
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC5641-100G PC5641-25G PC5641-5G
APOSPC5641-100GEA 132 EUR
APOSPC5641-100G APOSPC5641-25G APOSPC5641-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₂
Peso molecolare: 189,93 g/mol
Punto di fusione: 162…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151854
CAS Number: 1423-26-3