Stampa…
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5639-1G PC5639-25G PC5639-5G
APOSPC5639-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5639-1G APOSPC5639-25G APOSPC5639-5G
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂S
Peso molecolare: 222.19 g/mol
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236337
CAS Number: 946-65-6