3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₈FNO₃S Punto di fusione: 60…63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007417 CAS Number: 498-74-8 EINECS: 207-870-2 UN: 3261 ADR: 8,II |