Stampa…
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4,4'-Difluorodiphenylmethyl)piperazine, 1-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, 4,4-Difluorobenzhydrylpiperazine
PC5636-100G PC5636-25G PC5636-5G
APOSPC5636-100GEA 147 EUR
APOSPC5636-100G APOSPC5636-25G APOSPC5636-5G
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Formula: C₁₇H₁₈F₂N₂
Peso molecolare: 288,34 g/mol
Punto di ebollizione: 130 °C
Punto di fusione: 88…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038660
CAS Number: 27469-60-9
EINECS: 248-476-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III