Stampa…
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,6-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PC5635-10G PC5635-1G PC5635-5G
APOSPC5635-10GEA 844 EUR
APOSPC5635-10G APOSPC5635-1G APOSPC5635-5G
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid 97%
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid
Formula: C₆H₂F₃NO₂
Peso molecolare: 177,08 g/mol
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840204
CAS Number: 675602-92-3