Stampa…
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
PC5633-1G PC5633-5G PC5633-10G
APOSPC5633-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5633-1G APOSPC5633-5G APOSPC5633-10G
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formula: C₈H₇FO₃
Peso molecolare: 170,140 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C/35mmHg
Punto di fusione: 80…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320770
CAS Number: 447-43-8