Stampa…
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC56322-1G PC56322-250MG PC56322-5G
APOSPC56322-1GEA 251 EUR
APOSPC56322-1G APOSPC56322-250MG APOSPC56322-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845913
CAS Number: 1160574-68-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III