Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC5632-1G PC5632-5G
APOSPC5632-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5632-1G APOSPC5632-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Peso molecolare: 213,1560 g/mol
Punto di fusione: 198…203 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153196
CAS Number: 1701-18-4