Stampa…
Pentafluorophenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
PC5630-100G PC5630-500G PC5630-1KG
APOSPC5630-100GEA 35 EUR
APOSPC5630-100G APOSPC5630-500G APOSPC5630-1KG
Pentafluorophenol 99%
Pentafluorophenol
Useful reagent for peptide coupling via the reactive PFP esters, often prepared by carbodiimide coupling.
Formula: C₆HF₅O
Peso molecolare: 184,07 g/mol
Punto di ebollizione: 143 °C
Punto di fusione: 34…36 °C
Densità: 1,757 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002156
CAS Number: 771-61-9
EINECS: 212-235-8