Stampa…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5628-1G PC5628-25G PC5628-5G
APOSPC5628-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5628-1G APOSPC5628-25G APOSPC5628-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate
Formula: C₁₄H₁₄F₈O₄
Peso molecolare: 398,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078359
CAS Number: 66818-54-0