Stampa…
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
PC5626-25G PC5626-5G PC5626-1G
APOSPC5626-25GEA 118 EUR
APOSPC5626-25G APOSPC5626-5G APOSPC5626-1G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo 96%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-olo
Formula: C₅H₇F₅O
Peso molecolare: 178,1 g/mol
Punto di ebollizione: 134…135 °C
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153224
CAS Number: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9