Stampa…
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-2-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC56254-1G PC56254-5G PC56254-10G PC56254-25G
APOSPC56254-1GEA 14.7 EUR
APOSPC56254-1G APOSPC56254-5G APOSPC56254-10G APOSPC56254-25G
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
1-Fluoro-2-(trifluoromethylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₄F₄O₂S
Peso molecolare: 228,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09971596
CAS Number: 2358-41-0