2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC5624-1G
PC5624-250MG
APOSPC5624-1GEA
52.2
EUR
APOSPC5624-1G
APOSPC5624-250MG
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Formula:
C₉H₆F₂N₂S Punto di fusione: 118 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00472891 CAS Number: 105512-80-9 |