Stampa…
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
PC56207-1G PC56207-5G PC56207-250MG
APOSPC56207-1GEA 56.8 EUR
APOSPC56207-1G APOSPC56207-5G APOSPC56207-250MG
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formula: C₁₀H₁₀F₃IO
Peso molecolare: 330,09 g/mol
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10567056
CAS Number: 887144-97-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III