Stampa…
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-amine
PC5620-1G PC5620-5G PC5620-10G
APOSPC5620-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5620-1G APOSPC5620-5G APOSPC5620-10G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formula: C₅H₂F₄N₂
Peso molecolare: 166,08 g/mol
Punto di fusione: 84…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010855
CAS Number: 1682-20-8