Stampa…
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5618-1G PC5618-5G
APOSPC5618-1GEA 33.5 EUR
APOSPC5618-1G APOSPC5618-5G
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine 97%
4-(4-Trifluoromethylphenyl)thiazol-2-ylamine
Formula: C₁₀H₇F₃N₂S
Peso molecolare: 244,24 g/mol
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094298
CAS Number: 105512-79-6