Stampa…
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5617-5G PC5617-25G
APOSPC5617-5GEA 63.8 EUR
APOSPC5617-5G APOSPC5617-25G
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)thiazole
Formula: C₉H₇FN₂S
Punto di fusione: 102…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01086598
CAS Number: 77815-14-6