Stampa…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5613-25G PC5613-5G PC5613-100G
APOSPC5613-25GEA 49.3 EUR
APOSPC5613-25G APOSPC5613-5G APOSPC5613-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O
Punto di ebollizione: 42…44 °C/1,5mmHg
Densità: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134430
CAS Number: 82386-89-8