Stampa…

4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC5612-1G PC5612-500MG PC5612-5G
APOSPC5612-1GEA 46.6 EUR
APOSPC5612-1G APOSPC5612-500MG APOSPC5612-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 473-27-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR