Stampa…
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC56101-1G PC56101-250MG
APOSPC56101-1GEA 284 EUR
APOSPC56101-1G APOSPC56101-250MG
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₅F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03074319
CAS Number: 481065-92-3