Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5609-1G PC5609-500MG PC5609-5G PC5609-25G
APOSPC5609-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5609-1G APOSPC5609-500MG APOSPC5609-5G APOSPC5609-25G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236281
CAS Number: 240800-45-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III