1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56083-1G
PC56083-5G
PC56083-25G
APOSPC56083-1GEA
21.9
EUR
APOSPC56083-1G
APOSPC56083-5G
APOSPC56083-25G
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene 99%
1,3-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Formula:
C₆H₂Br₂F₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09878120 CAS Number: 128259-68-7 |