Stampa…
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56082-1G PC56082-5G PC56082-10G
APOSPC56082-1GEA 21.9 EUR
APOSPC56082-1G APOSPC56082-5G APOSPC56082-10G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 95+%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Peso molecolare: 271.8849 g/mol
Punto di ebollizione: 93…94 °C/50mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835192
CAS Number: 156682-52-9