Stampa…
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC56080-1G PC56080-5G PC56080-250MG
APOSPC56080-1GEA 176 EUR
APOSPC56080-1G APOSPC56080-5G APOSPC56080-250MG
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
1-Nitro-2,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Peso molecolare: 259,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185347
CAS Number: 224044-97-7