Stampa…
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56077-1G PC56077-250MG
APOSPC56077-1GEA 133 EUR
APOSPC56077-1G APOSPC56077-250MG
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₈H₇F₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845814
CAS Number: 1138445-14-3