Stampa…
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56074-1G PC56074-250MG PC56074-5G
APOSPC56074-1GEA 24.8 EUR
APOSPC56074-1G APOSPC56074-250MG APOSPC56074-5G
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
4'-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526896
CAS Number: 123942-11-0