Stampa…
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56072-2G PC56072-5G
APOSPC56072-2GEA 205 EUR
APOSPC56072-2G APOSPC56072-5G
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112521
CAS Number: 918523-99-6