Stampa…
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56068-1G PC56068-250MG
APOSPC56068-1GEA 25.8 EUR
APOSPC56068-1G APOSPC56068-250MG
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formula: C₆H₂F₂N₂S
Punto di ebollizione: 218,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28100486
CAS Number: 1293389-28-2