Stampa…
Pentafluoroethyl phenyl ketone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,3,3,3-Pentafluoropropiophenone, Pentafluoroethyl phenyl ketone
PC5605-1G PC5605-25G PC5605-5G
APOSPC5605-1GEA 36.4 EUR
APOSPC5605-1G APOSPC5605-25G APOSPC5605-5G
Pentafluoroethyl phenyl ketone 97%
Pentafluoroethyl phenyl ketone
Formula: C₉H₅F₅O
Peso molecolare: 224,13 g/mol
Punto di ebollizione: 159…161 °C
Densità: 1,372 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018062
CAS Number: 394-52-5