Stampa…
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56043-1G PC56043-250MG
APOSPC56043-1GEA 452 EUR
APOSPC56043-1G APOSPC56043-250MG
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₀Cl₂FN₃
Peso molecolare: 238,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12914002
CAS Number: 1216862-84-8